Fontos dokumentumok
R9778
Anti-hnRNP-A1 antibody, Mouse monoclonal
~2 mg/mL, clone 4B10, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein-A1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4B10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 32-35 kDa
faj reaktivitás
bovine, human, canine
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extract of HeLa cells
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HNRNPA1(3178)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Western Blotting (1 paper)
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3