Fontos dokumentumok
R4407
Anti-RER1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-RER1 retention in endoplasmic reticulum 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~25 kDa
faj reaktivitás
human, rat, mouse
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using mouse 3T3 and rat NRK cells
western blot: 3-6 μg/mL using whole extract of HEK-293T cells expressing human Rer1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RER1(11079)
mouse ... Rer1(67830)
rat ... Rer1(98675)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)