Merck
PHL89266
Rosmarinic acid
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(R)-O-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)-3-(3,4- dihydroxyphenyl)lactic acid, 3,4-Dihydroxycinnamic acid (R)-1-carboxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H16O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
360.31
Beilstein:
2227587
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
mp
171-175 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H16O8/c19-12-4-1-10(7-14(12)21)3-6-17(23)26-16(18(24)25)9-11-2-5-13(20)15(22)8-11/h1-8,16,19-22H,9H2,(H,24,25)/b6-3+/t16-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOUMFZQKYFQNTF-WUTVXBCWSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biokémiai/fiziológiai hatások
Rosmarinic acid has shown to contain antioxidant and anti-inflammatory activities. Possesses promising physiological actions related to cognitive performance, Alzheimer′s disease prevention, kidney disease treatment, cardioprotection and cancer chemoprevention.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: melissa mentha salvia thymus
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)