Merck
05330590
Carnosic acid
primary reference standard
Szinonimák:
(4aR,10aS)-5,6-Dihydroxy-7-isopropyl-1,1-dimethyl-1,3,4,9,10,10a-hexahydro-2H-phenanthrene-4a-carboxylic acid, Salvin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H28O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
332.43
Beilstein:
2707918
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
HWI
alkalmazás(ok)
food and beverages
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)c1cc2CC[C@H]3C(C)(C)CCC[C@]3(C(O)=O)c2c(O)c1O
InChI
1S/C20H28O4/c1-11(2)13-10-12-6-7-14-19(3,4)8-5-9-20(14,18(23)24)15(12)17(22)16(13)21/h10-11,14,21-22H,5-9H2,1-4H3,(H,23,24)/t14-,20+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRYRORQUOLYVBU-VBKZILBWSA-N
Általános leírás
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Alkalmazás
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)