Merck
PHL80150
Carnosol
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Picrosalvin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H26O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
330.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)c1cc2[C@@H]3C[C@H]4C(C)(C)CCC[C@]4(C(=O)O3)c2c(O)c1O
InChI
1S/C20H26O4/c1-10(2)11-8-12-13-9-14-19(3,4)6-5-7-20(14,18(23)24-13)15(12)17(22)16(11)21/h8,10,13-14,21-22H,5-7,9H2,1-4H3/t13-,14-,20+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUSYGBPHQBWGAD-PJSUUKDQSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Alkalmazás
  • Antioxidant and Anti-inflammatory Properties of Carnosol: Research highlights the application of Carnosol in targeting oxidative damage and inflammation through modulation of nuclear factor erythroid2-related factor 2/sirtuin-3 signaling pathways, which are crucial in managing pulmonary diseases and sepsis (Li et al., 2024).
  • Carnosol in Cancer Prevention: A detailed study on Carnosol revealed its potential in inhibiting breast cancer progression by regulating STAT3 via ROS-dependent mechanisms, underscoring its role as a valuable bioactive compound in cancer research (Alsamri et al., 2023).
  • Neurodegenerative Disease Studies: Ongoing research explores Carnosol′s neuroprotective effects due to its antioxidative properties, presenting it as a promising agent in the study of neurodegenerative diseases, by mitigating oxidative stress and enhancing neuronal survival (Bendaas et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
A phenolic diterpene with antioxidant and anticarcinogenic activities.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)