Fontos dokumentumok
R3779
Anti-RbAp48/RbAp46 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Retinoblastoma-binding protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 46 kDa (RbAp46)
antigen 48 kDa (RbAp48)
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1:500-1:1,000 using human HeLa cells fixed with paraformaldehyde-Triton
microarray: suitable
western blot: 1:2,000-1:4,000 using MCF7 nuclear extracts
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RBBP4(5928) , RBBP7(5931)
mouse ... Rbbp4(19646) , Rbbp7(245688)
rat ... Rbbp4(313048) , Rbbp7(83712)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)