Fontos dokumentumok
R4154
Anti-RbAp46, N-terminal antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-RBBP7, Anti-Retinoblastoma-binding Protein 7
About This Item
biológiai forrás
rabbit
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 46 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1:200-1:400 using human HeLa cells fixed with paraformaldehyde/Triton
western blot: 1:1,000-1:2,000 μg/mL using nuclear extracts of human HeLa cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RBBP7(5931)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3