Fontos dokumentumok
R1000600
Risperidone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
R 64,766
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
risperidone
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
InChI
1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(24)14-20(19)30-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)