Fontos dokumentumok
R108
Ro 41-0960
solid
Szinonimák:
2′-Fluoro-3,4-dihydroxy-5-nitrobenzophenone
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
tárolási körülmény
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
H2O: slightly soluble <0.7 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.0 mg/mL
ethanol: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)C(=O)c2ccccc2F
InChI
1S/C13H8FNO5/c14-9-4-2-1-3-8(9)12(17)7-5-10(15(19)20)13(18)11(16)6-7/h1-6,16,18H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RQPAUNZYTYHKHA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... COMT(1312)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3