Merck
A7772
Sigma-Aldrich
S-(5′-Adenosyl)-L-cysteine
>98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
S-(5′-deoxyadenosin-5′-yl)-L-cysteine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H18N6O5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
370.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
S-(5′-Adenosyl)-L-cysteine,
Teszt
>98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(CSCC1OC(C(O)C1O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N6O5S/c14-5(13(22)23)1-25-2-6-8(20)9(21)12(24-6)19-4-18-7-10(15)16-3-17-11(7)19/h3-6,8-9,12,20-21H,1-2,14H2,(H,22,23)(H2,15,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVFHZLGRQFCOKV-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
S-adenosyl-L-cysteine, an analogue of S-adenosyl-L-homocysteine (L-AdoHcy), is used in the cyrstallizaton of methytransferases such as XMT and DXMT N-methyltransferases.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3