GF091
Soluble RANK Ligand (sRANKL) Protein, Recombinant human
The recombinant human sRANKL protein is produced in E. Coli.
Szinonimák:
sRANKL, Soluble Receptor Activator of NF-Kappa B, TNFSF11, OPGL, ODF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 ng/μg Endotoxin (1EU/μg)
bemenet
sample type mesenchymal stem cell(s)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
Géninformáció
human ... TNFSF11(8600)
Általános leírás
COUNTRY OF ORIGIN: USA
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1