Fontos dokumentumok
R0503
Reactive Red 120−Agarose
saline suspension, Type 3000-CL
Szinonimák:
Reactive Red Agarose, Red 120-Agarose, Red Agarose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
típus
Type 3000-CL
form
saline suspension
a címkézés mértéke
≥3 μmol per mL
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
alkalmasság
suitable for chromatography
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3