Fontos dokumentumok
C1535
Cibacron Blue 3GA Agarose
Type 3000-CL, saline suspension
Szinonimák:
1-amino-4-[4-[[4-chloro-6-(2-sulfoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-sulfoanilino]-9,10-dioxoanthracene-2-sulfonic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
típus
Type 3000-CL
Forma
saline suspension
a címkézés mértéke
2-6 μmol per per mL
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
Mátrix
cross-linked 4% beaded agarose
kapacitás
≥5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
alkalmasság
suitable for chromatography
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Nc1c(cc(Nc2ccc(Nc3nc(Cl)nc(Nc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)n3)c(c2)S([O-])(=O)=O)c5C(=O)c6ccccc6C(=O)c15)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C29H20ClN7O11S3.3Na/c30-27-35-28(33-13-4-3-5-15(10-13)49(40,41)42)37-29(36-27)34-18-9-8-14(11-20(18)50(43,44)45)32-19-12-21(51(46,47)48)24(31)23-22(19)25(38)16-6-1-2-7-17(16)26(23)39;;;/h1-12,32H,31H2,(H,40,41,42)(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H2,33,34,35,36,37);;;/q;3*+1/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZPXDCIISFTYOM-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)