Merck
PZ0303
Sigma-Aldrich
PF-04449913 maleate salt
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-((2R,4R)-2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-1-methylpiperidin-4-yl)-3-(4-cyanophenyl)urea maleate salt, Glasdegib maleate salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H22N6O · C4H4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
490.51
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC(/C=C\C(O)=O)=O.CN1CC[C@@H](NC(NC2=CC=C(C#N)C=C2)=O)C[C@@H]1C3=NC4=CC=CC=C4N3
InChI
1S/C21H22N6O.C4H4O4/c1-27-11-10-16(24-21(28)23-15-8-6-14(13-22)7-9-15)12-19(27)20-25-17-4-2-3-5-18(17)26-20;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,16,19H,10-12H2,1H3,(H,25,26)(H2,23,24,28);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t16-,19-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VJCVKWFBWAVYOC-UIXXXISESA-N
Géninformáció
human ... SMO(6608)
Biokémiai/fiziológiai hatások
PF-04449913 (Glasdegib) is an orally bioavailable Hedgehog pathway inhibitor. PF-04449913 acts by binidng Smoothened (Smo) and blocking signal transduction. PF-04449913 has an IC50 of 5 nM in the Gli-Luciferase assay. In a Phase I clinical trial in patients with advanced solid tumors, PF-04449913 caused disease stabilization in 34% of patients.
PF-04449913 maleate salt is also known as 1-((2R,4R)-2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-1-methylpiperidin-4-yl)-3-(4-cyanophenyl)urea. It increases the differentiation of blood cells from hematopoietic precursors of the lymph gland medullary zone. This human Smo inhibitor protein is now under clinical trials to treat myeloid malignancies.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The human Smoothened inhibitor PF-04449913 induces exit from quiescence and loss of multipotent drosophila hematopoietic progenitor cells.
Giordani G, et al.
Oncotarget, 7(34), 55313-55313 (2016)