520222
PPACK dihydrochloride
≥80% (HPLC), solid, thrombin inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
PPACK, Dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
PPACK, Dihydrochloride, PPACK, Dihydrochloride, CAS 82188-90-7, is an extremely potent and selective irreversible inhibitor of thrombin (Kobs/[I] = 10⁷M⁻¹S⁻¹). Reacts with thrombin in a 1:1 stoichiometry.
Minőségi szint
Teszt
≥80% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
protect from light
szín
white
oldhatóság
water: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)[C@H](N)Cc2ccccc2)CCCN=C(N)N.Cl.Cl
InChI
1S/C21H31ClN6O3.2ClH/c22-13-18(29)16(8-4-10-26-21(24)25)27-19(30)17-9-5-11-28(17)20(31)15(23)12-14-6-2-1-3-7-14;;/h1-3,6-7,15-17H,4-5,8-13,23H2,(H,27,30)(H4,24,25,26);2*1H/t15-,16+,17+;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XKDCRQWZLPWLFG-LKLBIAKRSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Thrombin
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Szekvencia
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Odake S., et al. 1995. J. Enzyme Inhib.9, 17.
Arni, R.K., et al. 1993. Biochemistry 32, 4727.
Yamashita, T., et al. 1993. Thromb. Res. 69, 93.
Schmaier, A.H., et al. 1992. Thromb. Res.67, 479.
Collen, D., et al. 1982. J. Lab. Clin. Med.99, 76.
Kettner, C., and Shaw, E. 1981. Methods Enzymol.80, 826.
Kettner, C., and Shaw, E. 1979. Thromb. Res.14, 969.
WGK
WGK 2