Fontos dokumentumok
PZ0124
CP-66713
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
8-chloro-1-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxalin-4-amine, PF-1716311
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: ≥5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1nc2ccc(Cl)cc2n3c(nnc13)-c4ccccc4
InChI
1S/C15H10ClN5/c16-10-6-7-11-12(8-10)21-14(9-4-2-1-3-5-9)19-20-15(21)13(17)18-11/h1-8H,(H2,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBENJWAFQLORQL-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
We offers many products related to adenosine receptors for your research needs.