Merck
PZ0110
Sigma-Aldrich
SC-57461A
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-Methyl-N-[3-[4-(phenylmethyl)phenoxy]propyl β-alanine hydrochloride, SC-57461 hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H25NO3 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
363.88
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: >5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(CCCOc1ccc(Cc2ccccc2)cc1)CCC(O)=O
InChI
1S/C20H25NO3.ClH/c1-21(14-12-20(22)23)13-5-15-24-19-10-8-18(9-11-19)16-17-6-3-2-4-7-17;/h2-4,6-11H,5,12-16H2,1H3,(H,22,23);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SBBJJLDNKNNWFJ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
SC-57461A is an inhibitor of leukotriene A4 hydrolase.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
We offer many products related to leukotriene receptors for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research