Fontos dokumentumok
GE27-4732-01
Sigma-Aldrich
Poly(I)·Poly(C)
About This Item
UNSPSC kód:
41106305
NACRES:
NA.51
Általános leírás
Since it was discovered that the double-stranded polyribonucleotide poly(I)·poly(C) induces interferon in rabbit cells, there has been much interest in its effectiveness for inducing human interferon in vitro.
Tulajdonságok és előnyök
For stimulation of interferon production in vitro
Supplied as a sterile lyophilized powder
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)