MAB424R
Anti-PCNA Antibody, clone PC10
clone PC10, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Proliferating Cell Nuclear Antigen, DNA Polymerase delta Processivity Factor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PC10, monoclonal
faj reaktivitás
invertebrates, vertebrates
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PCNA(5111)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunohistochemistry: 1:20-1:200. Recommended for paraffin embedded tissue sections only. May be used on material fixed in a wide range of fixatives including formalin (buffered and unbuffered), methacarn and Bouin′s reagent. The time of fixation can markedly affect the intensity of PCNA immunoreactivity. Staining is reduced (and may be abolished) if sections are baked onto glass slides. Air-drying overnight on poly-L-lysine coated slides is recommended. 60 minute incubation at 25°C with standard ABC technique is recommended.
Immunoprecipitation
Indirect Flow Cytometry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Tonsil or reactive lymph node tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2