CBL171
Anti-Actin Antibody, smooth muscle, clone ASM-1
clone ASM-1, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Alpha-actin-2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
ASM-1, monoclonal
faj reaktivitás
chicken, mouse, horse, rat, human, bovine
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTA2(59)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
1:2000 dilution of a previous lot was used on frozen and formalin-fixed, paraffin-embedded tissues; protease pretreatment is recommended for paraffin-embedded sections.
Immunofluorescence:
A previous lot of this antibody was used on Immunofluoresence.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Minőség
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this antibody detected ACTIN, SM MUSC on 10 μg of HUVEC lysates.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Final solution is PBS, pH 7.4, containing 0.5% BSA and 0.09% sodium azide.
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Positive reaction using stress fibers of smooth muscle-derived cells and some smooth muscle subtype fibroblasts.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3