MABE283
Anti-p53 Antibody, clone PAb421
clone PAb421, from mouse
Szinonimák:
Cellular tumor antigen p53, Tumor suppressor p53
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PAb421, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Trp53(22059)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected p53 in human breast cancer tissue (Davidoff, A. M., et al. (1992). Proc Natl Acad Sci USA. 89(8):3439-3442.).
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected p53 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Analízis megjegyzés
Mouse brain tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1