Fontos dokumentumok
Z755923
Nunclon® cell culture dishes
diam. × H 100 mm × 15 mm, sterile; γ-irradiated
Szinonimák:
cell culture dish, cell culture plate, cell culture plates, petri dishes
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.22
Anyagok
polystyrene dishes with lids
round
sterilitás
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
Jellemzők
lid
kiszerelés
case of 150 ea (Internal packs of 10)
gyártó/kereskedő neve
Nunc 150350
átmérő × Ma
100 mm × 15 mm
Edényátmérő × Ma
100 mm × 15 mm
külső felület
56.7 cm^2
kötéstípus
Nunclon Delta surface
Általános leírás
  • Large range available, treated for cell culture but with many other uses
  • Optically clear and very flat for use in microscope
  • Non-toxic
  • Certified surface treatment for optimal cell attachment and growth
Jogi információk
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)