Fontos dokumentumok
P5737
Sigma-Aldrich
Greiner dishes
petri dish,100 x 20 mm, vented
Szinonimák:
cell culture dishes, culture dishes, petri dishes
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.14
material
polystyrene
round
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
kiszerelés
case of 360 ea (24 x packs of 15)
gyártó/kereskedő neve
Greiner 664161
átmérő × Ma
100 mm × 20 mm
edénykapacitás
100 mL
külső felület
58 cm2
hasznos térfogat
16-17 mL
alkalmasság
suitable for (bacteriological applications)
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
  • Greiner dishes are made from high-quality clear polystyrene.
  • Dishes afford distortion-free optical surfaces for easy microscope viewing and are suitable for all bacteriological uses.
  • Manufactured under controlled low bioburden conditions ensuring all general bacteriological standards and requirements are met.
  • Vented design enables easy gas exchange.
  • Stackable dishes offer a convenient space-saving option.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)