Fontos dokumentumok
P7036
Parathyroid hormone human
≥92% (HPLC), powder
Szinonimák:
PTH, Parathormone
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Teszt
≥92% (HPLC)
Forma
powder
összetétel
Peptide content, ≥70%
oldhatóság
water: 1 mg/mL, clear, colorless
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... PTH(5741)
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)