Fontos dokumentumok
524529
Sigma-Aldrich
Phosphatase, Acid, Potato
Szinonimák:
Phosphatase, Acid, Potato
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.54
form
lyophilized
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥2 U/mg
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
oldhatóság
3.2 M ammonium sulfate, pH 6.0, containing 1% BSA: soluble
6% BSA in water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Native potato acid phosphatase. May be used for the removal of phosphate groups from phosphoproteins, such as β-casein, ovalbumin, and pepsinogen.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µmol of pNPP per min at 25°C, pH 5.6.
Feloldás
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions in ammonium sulfate are stable for up to 4 months at 4°C. Stock solutions in aqueous BSA should be used immediately upon reconstitution.
Egyéb megjegyzések
Bingham, E.W., et al. 1976. Biochim. Biophys. Acta429, 448.
Bessey, O.A. 1946. J. Biol. Chem.164, 32.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3