Fontos dokumentumok
P3246
Pipamperone dihydrochloride
~99% (HPLC), powder
Szinonimák:
1′-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-[1,4′-bipiperidine]-4′-carboxamide dihydrochloride, R4050
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
~99% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
szín
white
oldhatóság
H2O: >2.0 mg/mL
kezdeményező
Johnson & Johnson
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NC(=O)C1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)N3CCCCC3
InChI
1S/C21H30FN3O2.2ClH/c22-18-8-6-17(7-9-18)19(26)5-4-12-24-15-10-21(11-16-24,20(23)27)25-13-2-1-3-14-25;;/h6-9H,1-5,10-16H2,(H2,23,27);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMXXSXQVMCXGJM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as an internal standard in liquid chromatography with coulometric detection
- as an antipsychotic drugs to test its interaction with human ether-a-go-go-related gene (hERG) channel
- as an internal standard to spike human colostrum samples for reversed phase liquid chromatography- ultraviolet (LC-UV) analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)