Fontos dokumentumok
P203
Phenamil methanesulfonate salt
solid
Szinonimák:
3,5-Diamino-6-chloro-N-[imino(phenylamino)methyl]pyrazinecarboxamide methanesulfonate salt
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
szín
yellow
oldhatóság
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.5 mg/mL
DMSO: ≥5 mg/mL (with warming)
0.1 M HCl: insoluble
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.Nc1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)NC(=N)Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H12ClN7O.CH4O3S/c13-8-10(15)19-9(14)7(18-8)11(21)20-12(16)17-6-4-2-1-3-5-6;1-5(2,3)4/h1-5H,(H4,14,15,19)(H3,16,17,20,21);1H3,(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHPIZTURFVSLTJ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SCNN1A(6337) , SCNN1B(6338) , SCNN1D(6339) , SCNN1G(6340)
mouse ... Scnn1a(20276) , Scnn1b(20277) , Scnn1d(140501) , Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122) , Scnn1b(24767) , Scnn1g(24768)
Általános leírás
Alkalmazás
- to stimulate adipocyte differentiation in 3T3 cells
- to test its effect on lateral flagella expression in Vibrio shilonii
- in nanoparticle preparation to test its effect on osteo/odontoblastic differentiation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3