Fontos dokumentumok
CLS3779
Corning® microcarriers
enhanced attachment, weight 10 g
Szinonimák:
cell culture flasks, tissue culture flasks
Méret kiválasztása
10 G
62 830,00 Ft
62 830,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 G
62 830,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41122100
NACRES:
NB.13
62 830,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Jellemzők
enhanced attachment
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Corning 3779
súly
10 g
Általános leírás
Corning Microcarriers are designed to simplify your scale-up processes. The microcarriers are sterile, ready to use, and available in closed systems packaging to be used directly with bioreactors.
Features:
  • USP Class VI polystyrene material provides a consistent platform
  • Level (SAL) of 10-6
  • Certified nonpyrogenic
The enhanced attachment surface treatment infuses the surface of the microcarriers with oxygen, improving cell attachment, maximizing cell yield and viability. Also available as a closed system solution.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)