Merck
MAK313
Adipolysis Assay Kit
sufficient for 200 colorimetric or fluorometric tests
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12161503
NACRES:
NA.84
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
észlelési módszer
colorimetric
fluorometric
vonatkozó betegség(ek)
endocrinological disorders, diabetes; obesity; cardiovascular diseases; cancer
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Obesity is a chronic condition that develops from storage of excessive energy in the form of adipose tissue. The resulting adiposity presents a high risk factor for diseases such as type 2 diabetes, cardiovascular diseases, and cancer. Adipolysis or lipolysis is a highly regulated process in fat metabolism, in which triglycerides are broken down into glycerol and free fatty acids. Rapid, robust and accurate procedures for adipolysis quantification in cell culture are very useful in research and drug discovery.
Alkalmazás
Suitable for adipolysis quantification in cell culture.
Biokémiai/fiziológiai hatások
This adipolysis assay kit directly measures glycerol released during adipolysis in cultured cells. This homogeneous assay uses a single Working Reagent that combines glycerol kinase, glycerol phosphate oxidase, and color reactions in one step, resulting in a colorimetric (570 nm)/fluorimetric (λex = 530/ λem = 587 nm) product, proportional to the glycerol present.
Tulajdonságok és előnyök
Compatible with high-throughput handling systems.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Lobbanási pont (F)
188.6 °F
Lobbanási pont (C)
87 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Saveta G Mladenova et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 707507-707507 (2021-09-07)
Obesity is a persistent and continuously expanding social health concern. Excessive fat mass accumulation is associated with increased risk of chronic diseases including diabetes, atherosclerosis, non-alcoholic steatohepatitis, reproductive dysfunctions and certain types of cancer. Alchemilla monticola Opiz. is a perennial
Liliya V Vasileva et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 149, 112002-112002 (2021-01-22)
Chronic low-grade inflammation is a hallmark of obesity and its related metabolic disorders. At the same time signaling from pro-inflammatory factors such as transforming growth factor beta (TGF-β) or interleukin 17A (IL-17A) are proposed as crucial for the commitment of
Liliya V Vasileva et al.
International journal of molecular sciences, 21(24) (2020-12-30)
Caffeic acid (CA) and chlorogenic acid (CGA) are phenolic compounds claimed to be responsible for the metabolic effects of coffee and tea consumption. Along with their structural similarities, they share common mechanisms such as activation of the AMP-activated protein kinase
Kapcsolódó tartalom