Fontos dokumentumok
P1406
Protein A–Agarose
lyophilized powder
Szinonimák:
Protein A resin
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
a címkézés mértéke
~2 mg per mL
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
mátrix aktiválás
cyanogen bromide
mátrix csatolmány
amino
mátrix távtartó
1 atom
kapacitás
≥15 mg/mL binding capacity (human IgG)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Mennyiség
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Related Content
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.