Fontos dokumentumok
P2545
Protein A–Agarose
saline suspension
Szinonimák:
Protein A resin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Staphylococcus aureus
Minőségi szint
form
saline suspension
a címkézés mértéke
~2 mg per mL
mátrix aktiválás
cyanogen bromide
mátrix csatolmány
amino
mátrix távtartó
1 atom
kapacitás
≥15 mg/mL binding capacity (human IgG)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- of protein phosphatase and tensin homolog (PTEN) protein from S63 and NIH3T3 fibroblast cells
- of prolyl hydroxylase domain 2 N27 cells
- of Wnt3a and sonic hedgehog (Shh) in mouse fibroblast L-cells and human embryonic kidney (HEK) 293 cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3