Fontos dokumentumok
8.20061
Sigma-Aldrich
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate
for synthesis
Szinonimák:
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate, Colamine phosphoric acid, Ethanolamine dihydrogen phosphate, 2-Hydroxyethylammonium dihydrogen phosphate, O-Phosphoethanolamine
About This Item
Lineáris képlet:
H2NCH2CH2OPO(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
213-988-5
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Minőségi szint
Forma
powder
hatékonyság
5820 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
241-243 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[P](=O)(OCCN)(O)O
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUHOOTKUPISOBE-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3