SAB5300177
Anti-SOX2 Antibody
mouse monoclonal, 10F10
Szinonimák:
Sox-2, Sox2, lcc, ysb
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Monoclonal Anti-SOX2 antibody produced in mouse, clone 10F10, ascites fluid
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
10F10, monoclonal
molekulatömeg
34 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SOX2(20674)
Általános leírás
Immunogén
Mouse monoclonal antibody raised against SOX2
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)