Merck
PHL80381
Celastrol
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
10-Hydroxy-2,4a,6a,9,12b,14a-hexamethyl-11-oxo-1,2,3,4,4a,5,6,6a,11,12b,13,14,14a,14b-tetradecahydro-picene-2-carboxylic acid, Tripterin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H38O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
450.61
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
format
neat
SMILES string
CC1=C(O)C(=O)C=C2C1=CC=C3[C@@]2(C)CC[C@@]4(C)[C@@H]5C[C@@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C29H38O4/c1-17-18-7-8-21-27(4,19(18)15-20(30)23(17)31)12-14-29(6)22-16-26(3,24(32)33)10-9-25(22,2)11-13-28(21,29)5/h7-8,15,22,31H,9-14,16H2,1-6H3,(H,32,33)/t22-,25-,26-,27+,28-,29+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQJSQWZMSAGSHN-JJWQIEBTSA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biokémiai/fiziológiai hatások
Celastrol is a potent antioxidant, and anti-inflammatory agent. It is a novel HSP90 inhibitor (disrupts Hsp90/Cdc37 complex), that exhibits anticancer (anti-angiogenic - suppresses VEGFR expression); antioxidant (inhibits lipid peroxidation) and anti-inflammatory activity (suppresses iNOS and inflammatory cytokine production).
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)