Fontos dokumentumok
H8636
Anti-Haptoglobin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-BP, Anti-HP2ALPHA2, Anti-HPA1S
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
kiszerelés
vial of 2 mL lyophilized antiserum
technika/technikák
indirect ELISA: 1:30,000
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HP(3240)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3