Merck
O3389
Sigma-Aldrich
Anti-Osteopontin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-OPN
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
IHC
Neutral
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
2
technika/technikák:
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SPP1(6696)
Immunogén
purified recombinant human osteopontin.
Fizikai forma
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline containing 5% trehalose.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sara Vianello et al.
Human molecular genetics, 26(17), 3342-3351 (2017-06-09)
Glucocorticoids are beneficial in Duchenne muscular dystrophy (DMD). Osteopontin (OPN), the protein product of SPP1, plays a role in DMD pathology modulating muscle inflammation and regeneration. A polymorphism in the SPP1 promoter (rs28357094) has been recognized as a genetic modifier
Luisa Piva et al.
The Journal of pathology, 228(2), 251-259 (2012-03-21)
A polymorphism (rs28357094) in the promoter region of the SPP1 gene coding for osteopontin (OPN) is a strong determinant of disease severity in Duchenne muscular dystrophy (DMD). The rare G allele of rs28357094 alters gene promoter function and reduces mRNA