Merck
N4286
Sigma-Aldrich
NU2058
>98% (HPLC)
Szinonimák:
O6-Cyclohexylmethylguanine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H17N5O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
247.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
>98% (HPLC)
Forma
solid
szín
white
oldhatóság
DMSO: 22 mg/mL
H2O: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1nc(OCC2CCCCC2)c3nc[nH]c3n1
InChI
1S/C12H17N5O/c13-12-16-10-9(14-7-15-10)11(17-12)18-6-8-4-2-1-3-5-8/h7-8H,1-6H2,(H3,13,14,15,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWGXGTJJAOZBNW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CDK2(1017)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Selective cyclin-dependent kinase-2 (CDK2) inhibitor.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Evgenia Lampropoulou et al.
Scientific reports, 8(1), 5893-5893 (2018-04-14)
Pleiotrophin (PTN) stimulates endothelial cell migration through binding to receptor protein tyrosine phosphatase beta/zeta (RPTPβ/ζ) and ανβ3 integrin. Screening for proteins that interact with RPTPβ/ζ and potentially regulate PTN signaling, through mass spectrometry analysis, identified cyclin-dependent kinase 5 (CDK5) activator