Fontos dokumentumok
N8652
NF 023 hydrate
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
8,8′-[Carbonylbis(imino-3,1-phenylene carbonylimino)]bis(1,3,5-naphthalene-trisulfonic acid) hexasodium salt hydrate
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: >20 mg/mL
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(c2c(NC(=O)c3cccc(NC(=O)Nc4cccc(c4)C(=O)Nc5ccc(c6cc(cc(c56)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c3)ccc(c2c1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C35H26N4O21S6.6Na.H2O/c40-33(38-25-7-9-27(63(49,50)51)23-13-21(61(43,44)45)15-29(31(23)25)65(55,56)57)17-3-1-5-19(11-17)36-35(42)37-20-6-2-4-18(12-20)34(41)39-26-8-10-28(64(52,53)54)24-14-22(62(46,47)48)16-30(32(24)26)66(58,59)60;;;;;;;/h1-16H,(H,38,40)(H,39,41)(H2,36,37,42)(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54)(H,55,56,57)(H,58,59,60);;;;;;;1H2/q;6*+1;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FLINBQMOKZJBEC-UHFFFAOYSA-H
Géninformáció
human ... P2RX1(5023) , P2RY1(5028) , P2RY11(5032) , P2RY2(5029)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3