Fontos dokumentumok
N193
1-Naphthylacetyl spermine trihydrochloride
Szinonimák:
NASPM trihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
szín
white
oldhatóság
H2O: ≥20 mg/mL
SMILES string
Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCNC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C22H34N4O.3ClH/c23-12-6-15-24-13-3-4-14-25-16-7-17-26-22(27)18-20-10-5-9-19-8-1-2-11-21(19)20;;;/h1-2,5,8-11,24-25H,3-4,6-7,12-18,23H2,(H,26,27);3*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JNEOJAUJWOPWJS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3