Fontos dokumentumok
N170
NS 1619
powder
Szinonimák:
1,3-Dihydro-1-[2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)-2H-benzimidazol-2-one
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
szín
white
oldhatóság
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.47 mg/mL
ethanol: 26.6 mg/mL
0.1 M NaOH: 5.2 mg/mL
DMSO: 5.3 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES string
Oc1ccc(cc1N2C(=O)Nc3cc(ccc23)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H8F6N2O2/c16-14(17,18)7-1-3-10-9(5-7)22-13(25)23(10)11-6-8(15(19,20)21)2-4-12(11)24/h1-6,24H,(H,22,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLFMCMWKHSDUCT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Kcnma1(16531)
rat ... Kcnma1(83731)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)