Fontos dokumentumok
N1638
Nystatin Suspension
suspension, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Szinonimák:
Fungicidin, Mycostatin
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Nystatin Suspension, suspension, 10,000 unit/mL in DPBS, BioReagent, suitable for cell culture
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Forma
suspension
koncentráció
10,000 unit/mL in DPBS
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
yellow
antibiotikus hatásspektrum
fungi
yeast
Hatásmechanizmus
cell membrane | interferes
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1OC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@@H](O)[C@H](O)C[C@]2(O)C[C@H](O)[C@H]([C@H](C[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]3O)\C=C\C=C\C=C\C=C\CC\C=C\C=C\[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]1C)O2)C(O)=O
InChI
1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28+,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQOXZBDYSJBXMA-QEKUPDCNSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to inhibit caveolin-mediated endocytosis
- as a component of Eagle′s minimum essential medium (EMEM)
- to enumerate lactic acid bacteria (LAB)
- in preventing cell culture contamination and inducing interleukin (IL)-1, IL-8, and tumor necrosis factor a secretion in toll-like receptor 2 (TLR2)-expressing THP1 cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.