MBD0017
Inactivated Escherichia coli
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/ml
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
>10^8 bacteria/ml
technika/technikák
DNA extraction: suitable
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
alkalmasság
suitable for restriction endonuclease digests, PCR amplification, Southern blots, and sequencing reactions
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Read here how to use our standards to ensure data integrity for your microbiome research.
Alkalmazás
Suitable for Quantitative standard for PCR, Sequencing and NGS
Tulajdonságok és előnyök
- Individual microbial standard for microbiomics and meta-genomics workflow
- Suitable standard for PCR, sequencing and NGS
- Improve Bioinformatics analyses
- Increases reproducibility
- Compare results lab to lab
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
DNA standards enhance metagenomics research integrity, offering precise species study and mixed community standards.
A DNS-szabványok fokozzák a metagenomikai kutatások integritását, pontos fajvizsgálatot és vegyes közösségi szabványokat kínálva.