Fontos dokumentumok
GE27-1542-01
E. coli BL21
Cytiva 27-1542-01, pack of 1 vial
About This Item
UNSPSC kód:
41106501
NACRES:
NA.25
kiszerelés
pack of 1 vial
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 27-1542-01
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
It is an exemplary host for the expression of recombinant proteins. As an E. coli B strain, it further lacks the major protease, encoded by the lon gene, catalyzing the endoproteolytic cleavage of damaged and recombinant proteins in the cell.
Tárolás és stabilitás
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analízis megjegyzés
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)