MBD0010
Inactivated Salmonella enterica
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/ml
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
>10^8 bacteria/ml
technika/technikák
DNA extraction: suitable
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Read here how to use our standards to ensure data integrity for your microbiome research.
Alkalmazás
Suitable for Quantitative standard for PCR, Sequencing and NGS
Tulajdonságok és előnyök
- Individual microbial standard for microbiomics and meta-genomics workflow
- Suitable standard for PCR, sequencing and NGS
- Improve Bioinformatics analyses
- Increases reproducibility
- Compare results lab to lab
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Turn to our Next-Gen Sequencing Oligos (NGSO) as a potential solution if you are experiencing high levels of adapter dimer formation with custom adapters sourced from other vendors.
DNA standards enhance metagenomics research integrity, offering precise species study and mixed community standards.
A DNS-szabványok fokozzák a metagenomikai kutatások integritását, pontos fajvizsgálatot és vegyes közösségi szabványokat kínálva.