EC11303
Escherichia coli
Strain B, lyophilized cells
Szinonimák:
E. coli
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile (not processed or packaged aseptically)
Forma
lyophilized cells
alkalmasság
not intended for starter culture
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in the isolation of DNA from lyophilized cell
- in the preparation of crude cell lysate for developing scalable purification method for recombinant protein A
- as test proteome for comparative electrophoresis
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)