MBD0005
Microbial DNA standard from Salmonella enterica
Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
10 ng/μL
technika/technikák
DNA extraction: suitable
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Salmonella enterica serotype Typhimurium (also S. Typhimurium) is a rod-shaped gram-negative bacterium of the family Enterobacteriaceae. It is an important food-borne pathogen that in humans causes intestinal inflammation, diarrhea, and the presence of neutrophils in stool samples.2 Growth of S. enterica in the gut lumen causes depletion of the healthy microbial community.3 Infection with Salmonella can induce inflammation and increase the risk for inflammatory bowel disease (IBD)4
Read here how to use our standards to ensure data integrity for your microbiome research.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Individual microbial standard for microbiomics and meta-genomics workflow
- Suitable standard for PCR, sequencing and NGS
- Improve Bioinformatics analyses
- Increases reproducibility
- Compare results lab to lab
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
DNA standards enhance metagenomics research integrity, offering precise species study and mixed community standards.
A DNS-szabványok fokozzák a metagenomikai kutatások integritását, pontos fajvizsgálatot és vegyes közösségi szabványokat kínálva.