Fontos dokumentumok
MAK053
Alcohol Dehydrogenase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 100 colorimetric tests
észlelési módszer
colorimetric
vonatkozó betegség(ek)
gastrointestinal diseases
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... ADH1A(124) , ADH1B(125) , ADH1C(126) , ADH4(127) , ADH5(128) , ADH6(130) , ADH7(131)
mouse ... ADH1C(11522) , ADH4(26876) , ADH5(11532) , ADH6A(69117) , ADH7(11529)
rat ... ADH1C(24172) , ADH4(29646) , ADH5(100145871) , ADH6(310903) , ADH6A(295498) , ADH7(171178)
Általános leírás
Alkalmazás
Alkalmasság
Elv
helyettesítve
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12.0 °C - closed cup
Protocols
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.