Fontos dokumentumok
MAK321
Acetaldehyde Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Szinonimák:
Acetaldehyde Quantitation Kit
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 100 fluorometric tests
bemenet
culture(s)
food(s)
serum
plasma
tissue
urine
beverage(s)
alkalmazás(ok)
cosmetics
food and beverages
észlelési módszer
fluorometric
vonatkozó betegség(ek)
gastrointestinal diseases
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Food and Beverage Testing
- Gastrointestinal Disease Research
Tulajdonságok és előnyök
Simplified Process: Experience a streamlined process with the addition of only a single working reagent and a 30 minute room temperature reaction, reducing complexity and saving valuable time and effort.
Compatibility with High-Throughput Systems: Easily incorporate our kit into high-throughput handling systems, ensuring smooth and accurate processing, enhancing efficiency in your laboratory workflow.
Alkalmasság
Elv
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials