SRP6083
ALDH2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
ALDH class 2, ALDH-E2, ALDHI, ALDM, Aldehyde dehydrogenase, mitochondrial
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
Forma
liquid
molekulatömeg
54.5 kDa
kiszerelés
pkg of 100 μg
NCBI elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... ALDH2(217)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)