Fontos dokumentumok
55689
Alcohol Dehydrogenase equine
recombinant, expressed in E. coli, ≥0.5 U/mg
Szinonimák:
ADH
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
equine
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
leírás
Isozyme E sequence
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥0.5 U/mg
szín
white
light yellow
pH
7
oldhatóság
water: 5 mg/mL
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
equine ... ADH1(111772995)
Általános leírás
Alcohol dehydrogenase is a zinc metalloprotein that forms five classes of isoenzymes through the dimerization of eight different subunits.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1